6-Azauracil for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Synonymer: 1,2,4-Triazine-3,5(2H,4H)-dione
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41156.0005 8.41156.0025
8.41156.0005EA 771 NOK
8.41156.0005 8.41156.0025
6-Azauracil for synthesis, Sigma-Aldrich®
6-Azauracil
Formel: C₃H₃N₃O₂
MW: 113.08 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006456
CAS-nummer: 461-89-2
EINECS: 207-318-0
FN: 2811
ADR: 6.1 III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Melting Point 274 - 275 °C
Molar Mass 113.07 g/mol
Synonyms 1,2,4-Triazine-3,5(2H,4H)-dione
Hill Formula C3H3N3O2