Isethionic acid sodium salt (sodium 2-hydroxyethanesulphonate) for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20708.0100
8.20708.1000
8.20708.9050
8.20708.0100EA
368
NOK
8.20708.0100
8.20708.1000
8.20708.9050
Isethionic acid sodium salt (sodium 2-hydroxyethanesulphonate) for syntese, Sigma-Aldrich®
Isethionic acid sodium salt (sodium 2-hydroxyethanesulphonate)
Formel:
C₂H₅NaO₄S MW: 148,11 g/mol |
MDL nummer:
MFCD00007534 CAS-nummer: 1562-00-1 EINECS: 216-343-6 |
Spesifikasjon Testresultater
Solubility | 650 g/l (20 °C) |
Melting Point | 192 - 194 °C |
Molar Mass | 148.11 g/mol |
Bulk Density | 800 kg/m3 |
pH | 7.0 - 11.0 (20 g/l, H2O, 20 °C) |