2-Mercaptoethanesulphonic acid sodium salt (mesna) for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Synonymer: Sodium 2-mercaptoethanesulphonate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.10595.0010 8.10595.9010
8.10595.0010EA 1380 NOK
8.10595.0010 8.10595.9010
2-Mercaptoethanesulphonic acid sodium salt (mesna) for synthesis, Sigma-Aldrich®
2-Mercaptoethanesulphonic acid sodium salt (mesna)
Formel: C₂H₅NaO₃S₂
MW: 164.18 g/mol
MDL nummer: MFCD00007535
CAS-nummer: 19767-45-4
EINECS: 243-285-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 164.18 g/mol