3-Quinolineboronic acid 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Quinoline-3-boronic acid, Quinolin-3-ylboronic acid
367730010 367730050 367730250
ACRO367730010EA 1350 NOK
ACRO367730010 ACRO367730050 ACRO367730250
3-Quinolineboronic acid 97%
3-Quinolineboronic acid
Formel: C₉H₈BNO₂
MW: 172,98 g/mol
Smeltepunkt: 148…155 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD02183527
CAS-nummer: 191162-39-7
FN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light pink to orange to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %