Ponceau S, ren
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 3-Hydroxy-4-(2-sulpho-4-[4-sulphophenylazo]phenylazo)-2,7-naphthalenedisulphonic acid sodium salt, CI 27195, Ponceau, 3-Hydroxy-4-((2-sulpho-4-((4-sulphophenyl)diazenyl)phenyl)diazenyl)naphthalene-2,7-disulphonic acid, tetrasodium salt
161470250 161471000 161470100
ACRO161470250EA 1350 NOK
ACRO161470250 ACRO161471000 ACRO161470100
Ponceau S, ren
Ponceau S
Formel: C₂₂H₁₂N₄Na₄O₁₃S₄
MW: 760,56 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003892
CAS-nummer: 6226-79-5
EINECS: 228-319-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Bordeaux to dark brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Dye content ≥70 %