Adenosine
Leverandør: Molekula
Synonymer: 9-β-D-Ribofuranosyladenine, (2R,3R,4S,5R)-2-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol, Adenine-9-β-D-ribofuranoside, Adenine riboside
20213653-100G 20213653-25G
MOLE20213653-100GEA 2575 NOK
MOLE20213653-100G MOLE20213653-25G
Adenosine
Adenosine
Formel: C₁₀H₁₃N₅O₄
MW: 267,24 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00005752
CAS-nummer: 58-61-7
EINECS: 200-389-9