2'-Deoxycytidine 99+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Synonymer: 4-Amino-1-((2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidin-2(1H)-one, deoxyC
226720010 226722500 226725000 226720050 226720250
ACRO226720010EA 1200 NOK
ACRO226720010 ACRO226722500 ACRO226725000 ACRO226720050 ACRO226720250
2'-Deoxycytidine 99+%
2'-Deoxycytidine
Formel: C₉H₁₃N₃O₄
MW: 227.22 g/mol
Smeltepunkt: 209…211 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006547
CAS-nummer: 951-77-9
EINECS: 213-454-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤8 %
HPLC ≥99.0 %