Trichlorotris(tetrahydrofuran)titanium(III) 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
375160010 375160100
ACRO375160010EA 670 NOK
ACRO375160010 ACRO375160100
Trichlorotris(tetrahydrofuran)titanium(III) 97%
Trichlorotris(tetrahydrofuran)titanium(III)
Formel: C₁₂H₂₄Cl₃O₃Ti
MW: 370,543 g/mol
Smeltepunkt: >250 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01631276
CAS-nummer: 18039-90-2
FN: 2925
ADR: 4.1,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Blue-green to blue Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 %