Acridine orange (hemizinc salt) ∼55% (dye content), ren
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
300910250 300911000
ACRO300910250EA 645 NOK
ACRO300910250 ACRO300911000
Acridine orange (hemizinc salt) ∼55% (dye content), ren
Acridine orange (hemizinc salt)
Formel: C₁₇H₂₀ClN₃·HCl·½ZnCl₂
Smeltepunkt: 165 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00081043
CAS-nummer: 10127-02-3
EINECS: 233-353-6
FN: 3143
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Red-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Dye content ≥50 %