ABTS (Diammonium 2,2'-azinobis[3-ethyl-2,3-dihydrobenzothiazole-6-sulphonate])
Leverandør: PanReac AppliChem
Warning
Synonymer: ABTS, Ammonium 2,2'-(hydrazine-1,2-diylidene)bis(3-ethyl-2,3-dihydrobenzo[d]thiazole-6-sulphonate), 2,2′-Azino-bis(3-ethylbenzthiazoline-6-sulphonic acid) diammonium salt
A1088.0005 A1088.0010
A1088.0005EA 4500 NOK
A1088.0005 A1088.0010
ABTS (Diammonium 2,2'-azinobis[3-ethyl-2,3-dihydrobenzothiazole-6-sulphonate])
ABTS (Diammonium 2,2'-azinobis[3-ethyl-2,3-dihydrobenzothiazole-6-sulphonate])
Formel: C₁₈H₂₄N₆O₆S₄
MW: 548,68 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00010404
CAS-nummer: 30931-67-0
EINECS: 250-396-6