4,4'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl 99+%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 4,4'-Dimethyl-2,2'-bipyridine
373230010 373230050 373230250
ACRO373230010EA 830 NOK
ACRO373230010 ACRO373230050 ACRO373230250
4,4'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl 99+%
4,4'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl
Formel: C₁₂H₁₂N₂
MW: 184,24 g/mol
Smeltepunkt: 174…176 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006441
CAS-nummer: 1134-35-6
EINECS: 214-483-2
FN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥99.0 %