Water samplers, SP 3
Leverandør: MAXX
10020210 10020050 10020025 10020012G 10020012 1002000 10020410 10020414 10020406
MAXA10020210EA 0 NOK
MAXA10020210 MAXA10020050 MAXA10020025 MAXA10020012G MAXA10020012 MAXA1002000 MAXA10020410 MAXA10020414 MAXA10020406
Water samplers, SP 3
Prøvetakere Vannprøvetakere
Water samplers with thermostatic control and protective top, which can be opened for connection and maintenance works. Self-contained, automatic cooling and heating of the sample compartment to 4 °C independent of the programmable controller, with protection against overheating and automatic defrost cycle.
  • Selectable multi-language function
  • Distribution system easily changed
  • Waterproof foil keyboard and backlit LCD
Zone 2 protection class II 3G EEX nC/R/L IIB T3.
Sertifiseringer: ISO 5667
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Modell SP III Zone 2
Environmentally Preferable
Prøvestørrelse 20 − 350 ml
Programmer 6 brukerdefinerte programmer inkludert start, pause og stopp og pulsinnstillinger
Datalogg Ikke-flyktig dataminne for lagring av prøvedata og meldinger
Nøyaktighet 2,8 %
Inngangssignal 1 x analog; 5 x digital
Utgangssignal Opptil 8 x digital
Kommunikasjonsgrensesnitt Valgfritt GSM-modem
Grensesnitt RS232
Hus Rustfritt stål
Styring Mikroprosessor med inntasting via tastatur med folie og firelinjers LCD-display med bakgrunnsbelysning
Sugehøyde <8 mWC
Strømkrav ∼350 V
B×D×H 690×645×1470 mm
Vekt 100 kg