Container, conical, for snap-on lids
Leverandør: NOLATO HERTILA
1110040 1110030
216-0587EA 27 NOK
216-0587 216-0586
Container, conical, for snap-on lids
Prøvecontainere Beholdere, generelt bruk
PS, transparent.
  • Conical shape
  • White LDPE snap-on lids optinally available
  • Good chemical and thermal resistance
Ideal for collecting, storing and transporting samples.
NB: *Produktet/produktene på denne siden er utenfor omfanget av EU -direktivet 2019/904