Vann, SupraSolv® for headspace gas chromatography, Supelco®
Leverandør: Merck
Synonymer: Hydrogen oxide
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.00577.2500 1.00577.1000
1.00577.2500EA 1750 NOK
1.00577.2500 1.00577.1000
Vann, SupraSolv® for headspace gas chromatography, Supelco®
Vann
Formel: H₂O
MW: 18.02 g/mol
Kokepunkt: 100
Smeltepunkt: 0
Tetthet: 1 g/cm³ (4 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011332
CAS-nummer: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Indeks: 13,10098
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Molar Mass 18.02 g/mol
Boiling Point 100 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 23 hPa (20 °C)
Density 1.00 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) neutral