1-Chloro-2-fluoro-4-nitrobenzene ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 4-Chloro-3-fluoronitrobenzene
C2195-25G C2195-5G
TCIAC2195-25GEA 1925 NOK
TCIAC2195-25G TCIAC2195-5G
1-Chloro-2-fluoro-4-nitrobenzene ≥97.0% (by GC)
1-Chloro-2-fluoro-4-nitrobenzene
Formel: C₆H₃ClFNO₂
MW: 175,55 g/mol
Kokepunkt: 116°C
MDL nummer: MFCD00215833
CAS-nummer: 350-31-2
EINECS: 206-500-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 58.0 to 63.0 deg-C