1-Butyl-4-ethynylbenzene ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 4-Butylphenylacetylene
B2301-25G B2301-5G
TCIAB2301-25GEA 1775 NOK
TCIAB2301-25G TCIAB2301-5G
1-Butyl-4-ethynylbenzene ≥97.0% (by GC)
1-Butyl-4-ethynylbenzene
Formel: C₁₂H₁₄
MW: 158,24 g/mol
Flash punkt: 92°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00173885
CAS-nummer: 79887-09-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=528693adcd7df27ebcfc930833284c6a800aa521&vid=528693adcd7df27ebcfc930833284c6a800aa521&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %