2-Chloroquinoline ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
C0282-25G C0282-5G
TCIAC0282-25GEA 3250 NOK
TCIAC0282-25G TCIAC0282-5G
2-Chloroquinoline ≥98.0% (by GC)
2-Chloroquinoline
Formel: C₉H₆ClN
MW: 163,61 g/mol
Kokepunkt: 267°C
Smeltepunkt: 38 °C
Tetthet: 1,2464 g/cm³ (25 °C)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00006741
CAS-nummer: 612-62-4
EINECS: 210-317-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e95c1186a37f3b9aa93310dfe651ad2205a1cf03&vid=fb036b63e0f53c8819850904fdce3106b992e597&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 33.0 to 38.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency