Dihexyl phthalate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
P1344-25G P1344-5G
TCIAP1344-25GEA 1175 NOK
TCIAP1344-25G TCIAP1344-5G
Dihexyl phthalate ≥98.0% (by GC)
Dihexyl phthalate
Formel: C₂₀H₃₀O₄
Kokepunkt: 333°C
Flash punkt: 177°C
MDL nummer: MFCD00043720
CAS-nummer: 84-75-3
EINECS: 201-559-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f13aa1c535f7f563505214464215f86d14b13f8&vid=3f13aa1c535f7f563505214464215f86d14b13f8&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %