Dipropyl phthalate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
P0306-25ML P0306-500ML P0306-100ML
TCIAP0306-25MLEA 690 NOK
TCIAP0306-25ML TCIAP0306-500ML TCIAP0306-100ML
Dipropyl phthalate ≥98.0% (by GC)
Dipropyl phthalate
Formel: C₁₄H₁₈O₄
MW: 250,29 g/mol
Kokepunkt: 305°C
MDL nummer: MFCD00009371
CAS-nummer: 131-16-8
EINECS: 205-015-8
FN: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecf30c90c84fe30f838960d3df6e264a64cb80c&vid=4ecf30c90c84fe30f838960d3df6e264a64cb80c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %