4-Iodobenzaldehyde ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
I0612-1G I0612-5G
TCIAI0612-1GEA 690 NOK
TCIAI0612-1G TCIAI0612-5G
4-Iodobenzaldehyde ≥96.0% (by GC)
4-Iodobenzaldehyde
Formel: C₇H₅IO
MW: 232,02 g/mol
Kokepunkt: 265°C
MDL nummer: MFCD00039576
CAS-nummer: 15164-44-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5f4034650d0260f2dc4225bb20ad761fab1a5039&vid=5f4034650d0260f2dc4225bb20ad761fab1a5039&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %