Isobutyl stearate for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43070.2500 8.43070.0100 8.43070.1000
8.43070.2500EA 1130 NOK
8.43070.2500 8.43070.0100 8.43070.1000
Isobutyl stearate for syntese, Sigma-Aldrich®
Isobutyl stearate
Formel: C₂₂H₄₄O₂
CAS-nummer: 646-13-9
EINECS: 211-466-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Melting Point 28.9 °C
Density 0.85 g/cm3 (20 °C)