1,1,2-Trimethoxyethane ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Methoxyacetaldehyde dimethyl Acetal
T0831-25ML T0831-100ML
TCIAT0831-25MLEA 1325 NOK
TCIAT0831-25ML TCIAT0831-100ML
1,1,2-Trimethoxyethane ≥98.0% (by GC)
1,1,2-Trimethoxyethane
Formel: C₅H₁₂O₃
MW: 120,1470 g/mol
Kokepunkt: 126°C
Flash punkt: 23°C
MDL nummer: MFCD00008486
CAS-nummer: 24332-20-5
EINECS: 246-175-9
FN: 3271
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aaa3dcfaba7c77ccbfb1f38b62ba6c4a3c5e5a6f&vid=aaa3dcfaba7c77ccbfb1f38b62ba6c4a3c5e5a6f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %