Ethyl-4-chloroacetoacetate 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Ethyl 4-chloro-3-oxobutanoate
177640500 177642500
ACRO177640500EA 440 NOK
ACRO177640500 ACRO177642500
Ethyl-4-chloroacetoacetate 98%
Ethyl-4-chloroacetoacetate
Formel: C₆H₉ClO₃
MW: 164,59 g/mol
Kokepunkt: 103 °C (16 mmHg)
Smeltepunkt: –8 °C
Tetthet: 1,21 g/cm³
Flash punkt: 96 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000939
CAS-nummer: 638-07-3
EINECS: 211-317-0
FN: 2927
ADR: 6.1,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4515 to 1.4545 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %