Perfluorobutane-1-sulphonyl fluoride 92%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Perfluoro-1-butanesulphonyl fluoride, Nonafluorobutanesulphonyl fluoride
312340250 312340050 312341000
ACRO312340250EA 1325 NOK
ACRO312340250 ACRO312340050 ACRO312341000
Perfluorobutane-1-sulphonyl fluoride 92%
Perfluorobutane-1-sulphonyl fluoride
Formel: C₄F₁₀O₂S
MW: 302,09 g/mol
Kokepunkt: 64 °C
Tetthet: 1,68 g/cm³
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007422
CAS-nummer: 375-72-4
EINECS: 206-792-6
FN: 3265
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥90 %