2,4-Dichloro-5-methoxypyrimidine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
D3508-25G D3508-5G
TCIAD3508-25GEA 3100 NOK
TCIAD3508-25G TCIAD3508-5G
2,4-Dichloro-5-methoxypyrimidine ≥98.0% (by GC)
2,4-Dichloro-5-methoxypyrimidine
Formel: C₅H₄Cl₂N₂O
MW: 179,00 g/mol
MDL nummer: MFCD02685670
CAS-nummer: 19646-07-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=abfbcc51c79ca597cfa93f31cba7e284783e72d2&vid=abfbcc51c79ca597cfa93f31cba7e284783e72d2&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 66.0 to 72.0 deg-C