(4R,5S)-(+)-4-Methyl-5-phenyl-2-oxazolidinone 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: (4R,5S)-4-Methyl-5-phenyl-2-oxazolidone
337630010 337630050 337630250
ACRO337630010EA 595 NOK
ACRO337630010 ACRO337630050 ACRO337630250
(4R,5S)-(+)-4-Methyl-5-phenyl-2-oxazolidinone 99%
(4R,5S)-(+)-4-Methyl-5-phenyl-2-oxazolidinone
Formel: C₁₀H₁₁NO₂
MW: 177,2000 g/mol
Smeltepunkt: 118…121 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00010845
CAS-nummer: 77943-39-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
Specific optical rotation +165° to +175° (20°C, 589 nm) (c=2, CHCl3)