2,2-Dimethylsuccinic anhydride 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2,2-Dimethylsuccinicanhydride
308760010 308760050
ACRO308760010EA 1150 NOK
ACRO308760010 ACRO308760050
2,2-Dimethylsuccinic anhydride 98%
2,2-Dimethylsuccinic anhydride
Formel: C₆H₈O₃
MW: 128,1259 g/mol
Kokepunkt: 219…220 °C
Smeltepunkt: 26…30 °C
Flash punkt: 108 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00022608
CAS-nummer: 17347-61-4
EINECS: 241-371-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 26 to 30 °C
GC ≥97.5 %