2-(Trimethylsiloxy)-1,3-butadiene for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Danger
Synonymer: (Buta-1,3-dien-2-yloxy)trimethylsilane
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14551.0010 8.14551.0050
8.14551.0010EA 875 NOK
8.14551.0010 8.14551.0050
2-(Trimethylsiloxy)-1,3-butadiene for syntese, Sigma-Aldrich®
2-(Trimethylsiloxy)-1,3-butadiene
Formel: C₇H₁₄OSi
MW: 142,27 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00009852
CAS-nummer: 38053-91-7
FN: 1993
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) insoluble
Molar Mass 142.27 g/mol
Boiling Point 124 °C (1013 hPa)
Flash Point 12 °C
Density 0.82 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 350 °C