7-(Diethylamino)-4-methylcoumarin 99%
Leverandør: Thermo Scientific
114050050 114051000 114055000
ACRO114050050EA 720 NOK
ACRO114050050 ACRO114051000 ACRO114055000
7-(Diethylamino)-4-methylcoumarin 99%
7-(Diethylamino)-4-methylcoumarin
Formel: C₁₄H₁₇NO₂
MW: 231,30 g/mol
Smeltepunkt: 70…73 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006864
CAS-nummer: 91-44-1
EINECS: 202-068-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light beige to light purple Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 73 °C
GC ≥98.5 %