Cumene hydroperoxide 80%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Danger
349960050 349962500 349960010 349960025
349960050.EA 360 NOK
349960050. 349962500. 349960010. 349960025.
Cumene hydroperoxide 80%
Cumene hydroperoxide
Formel: C₉H₁₂O₂
Smeltepunkt: –30 °C
Tetthet: 1,06 g/cm³
Flash punkt: 83 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00002129
CAS-nummer: 80-15-9
EINECS: 201-254-7
FN: 3109
ADR: 5.2,
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodometric 80 to 85 %
Color scale ≤450 APHA