Carbohydrazide 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
403970250 403971000 403975000
ACRO403970250EA 665 NOK
ACRO403970250 ACRO403971000 ACRO403975000
Carbohydrazide 97%
Carbohydrazide
Formel: CH₆N₄O
MW: 90,09 g/mol
Smeltepunkt: >153 °C
Tetthet: 1,02 g/cm³
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00007591
CAS-nummer: 497-18-7
EINECS: 207-837-2
FN: 3077
ADR: 9,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 153 to 158 °C
Titration with KIO3 ≥96.0 %