1-Acetyl-2-phenylhydrazine for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Danger
Synonymer: 2-Phenylacetohydrazide, N-Acetyl-N'-phenylhydrazine
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20561.0050 8.20561.0010
8.20561.0050EA 1475 NOK
8.20561.0050 8.20561.0010
1-Acetyl-2-phenylhydrazine for syntese, Sigma-Aldrich®
1-Acetyl-2-phenylhydrazine
Formel: C₈H₁₀N₂O
MW: 150,18 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008672
CAS-nummer: 114-83-0
EINECS: 204-055-3
FN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 131 °C
Molar Mass 150.18 g/mol