4-(Dimethylamino)cinnamaldehyde 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: p-Dimethylamino-Cinnamaldehyde
115790050 115790250
ACRO115790050EA 1475 NOK
ACRO115790050 ACRO115790250
4-(Dimethylamino)cinnamaldehyde 98%
4-(Dimethylamino)cinnamaldehyde
Formel: C₁₁H₁₃NO
MW: 175.23 g/mol
Smeltepunkt: 137…142 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00007002
CAS-nummer: 6203-18-5
EINECS: 228-267-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow to orange Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 137 to 142 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Stabilizer 0.1 % Hydroquinone