Propanephosphonic acid cyclic anhydride 50% DMF, T3P® zS, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Danger
Synonymer: 1-Propylphosphonic anhydride, 2,4,6-Tripropyl-1,3,5,2,4,6-trioxotriphosphorinane-2,4,6-trioxide
MQ200
8.43944.0025 8.43944.0100 8.43944.0050
8.43944.0025EA 861 NOK
8.43944.0025 8.43944.0100 8.43944.0050
Propanephosphonic acid cyclic anhydride 50% DMF, T3P® zS, Sigma-Aldrich®
Propanephosphonic acid cyclic anhydride
Formel: C₉H₂₁O₆P₃
MW: 318.19 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00006583
CAS-nummer: 68957-94-8
EINECS: 422-210-5
FN: 2920
ADR: 8 (3) II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Boiling Point 153 °C (1013 hPa) (Dimethylformamide)
Flash Point 58 °C (Dimethylformamide)