Iminodibenzyl 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
122070250 122071000
ACRO122070250EA 570 NOK
ACRO122070250 ACRO122071000
Iminodibenzyl 97%
Iminodibenzyl
Formel: C₁₄H₁₃N
Smeltepunkt: 105…108 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005070
CAS-nummer: 494-19-9
EINECS: 207-787-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 105 to 108 °C
Loss on drying ≤0.5 %
Sulfated ash ≤0.3 %
GC ≥96.0 %