Diphenylboric acid-2-aminoethyl ester (2-APB) ≥98.0% for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Warning
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41636.0005 8.41636.8500
8.41636.0005EA 1100 NOK
8.41636.0005 8.41636.8500
Diphenylboric acid-2-aminoethyl ester (2-APB) ≥98.0% for syntese, Sigma-Aldrich®
Diphenylboric acid-2-aminoethyl ester (2-APB)
Formel: C₁₄H₁₆BNO
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00014823
CAS-nummer: 524-95-8
EINECS: 208-366-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
CAS 524-95-8
Synonyms Diphenylboric acid-2-aminoethyl ester
Hill Formula C₁₄H₁₆BNO
Molar Mass 225.09 g/mol
Melting Point 189 - 194 °C
Storage Store below +15°C.
Assay (HClO₄) ≥ 98,0 %(m)
Identity (IR) conforms