Multi-parameter meter, handheld, for ATEX areas, Portavo® 904 X Multi Set
Leverandør: KNICK
904XMULTI 904XMULTISET
665-0285EA 35675 NOK
665-0285 665-0524
Multi-parameter meter, handheld, for ATEX areas, Portavo® 904 X Multi Set
Elektrokjemiske målere pH-meter
This explosion-proof, multi-parameter meter has been specially designed for employment in potentially explosive areas. It is suitable for daily routine pH, ORP, conductivity and oxygen measurements. Waterproof according to IP 66/IP 67.
  • Portable analyser with ATEX approval for zone 1, sensor for zone 0
  • Integrated cover protects the display and serves as lab stand
  • Digital Memosens input, allows signals to be digitised and transferred inductively i.e. via a non contact connection
  • With data log for up to 5000 values
  • Integrated sensor quiver (protective
More Product Information
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Modell Portavo® 904 X Multi
Environmentally Preferable
pH - område −2,000...+16,000
mV - område ±1999
mV - nøyaktighet <0,1% of value +0,3
Konduktivitetsområde Depending on Memosens sensor
Konduktivitetsoppløsning 0,001 μS/cm (c <0,05 cm-1)
0,01 μS/cm (c = 0,05...0,2 cm-1)
0,1 μS/cm (c >0,8 cm-1)
Konduktivitetsnøyaktighet <0,5% of value +0,4 μS
Konduktivitetscellekonstant Automatic or manual
Motstandsdyktighet - område 00,00 - 99,99 MΩ cm
Salinitet - område 0,0 - 45,0 g/kg (0...+30 °C)
TDS - område 0 - 1999 mg/l (10...40 °C)
DO konsentrasjon 000 - 20,00 mg/L
Oppløst oksygen - metning 000 - 200,0 %
DO kalibrering Automatic, zero calibration
Oppløst oksygen - område for partielt trykk 0,0 - 1000 mbar
Temperaturområde −50...+250 °C
Temperaturnøyakighet <0,5 K
temperaturkompensering Linear (0...20%/K)
Display LCD, 3 lines
Strømforsyning 4 alkaline AA batteries (500 h operating time); ATEX conform
Samsvar IP 66/67; ATEX conform
Datalogg kapasitet 5000
Tilkoblinger 1×M8 socket, 4 pins, for Memosens lab cable
1×M12 socket for Memosens sensors
2×4 mm socket for separate temperature detector
Utganger USB
B×D×H 132×30×156 mm
Vekt 0,5 kg