Sykloheksan ≥99.8%, SupraSolv® for GC-MS
Leverandør: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.00667.1000 1.00667.2500
1.00667.1000EA 948 NOK
1.00667.1000 1.00667.2500
Sykloheksan ≥99.8%, SupraSolv® for GC-MS
Sykloheksan
Formel: C₆H₁₂
Kokepunkt: 81 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 7 °C
Tetthet: 0,7785 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: –18 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003814
CAS-nummer: 110-82-7
EINECS: 203-806-2
FN: 1145
ADR: 3,II
Merck Indeks: 13,02752
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a1e51ba998bef126804c3fd25b361be72cd9545&vid=d1e7f75d9f2a944eb15a7740c5254588cc9a4e67&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Purity (GC) =99.8%
Identity(IR) Conforms
Evaporation Residue = 3.0 mg/l
Water = 0.01%
Color =10 Hazen
GC/MSD (retention range n-undecane to n-tetracontane, scanning area 30-600 amu, individual signals (n-tetradecane standard)) = 3ng/ml
Suitability Residue Analysis