2-Methylbenzamidoxime
Leverandør: Cayman Chemical
13002-500 13002-1 13002-5
CAYM13002-500EA 995 NOK
CAYM13002-500 CAYM13002-1 CAYM13002-5
2-Methylbenzamidoxime
2-Methylbenzamidoxime
Formel: C₈H₁₀N₂O
MW: 150.18 g/mol
CAS-nummer: 40312-14-9