Tripalmitin (glycerol tripalmitate) 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Propane-1,2,3-triyl tripalmitate, Tripalmitin, Glycerol tripalmitate
215670050 215670250 215670010
ACRO215670050EA 1675 NOK
ACRO215670050 ACRO215670250 ACRO215670010
Tripalmitin (glycerol tripalmitate) 99%
Tripalmitin (glycerol tripalmitate)
Formel: C₅₁H₉₈O₆
MW: 807,34 g/mol
Kokepunkt: 315 °C
Smeltepunkt: 65…68 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00008995
CAS-nummer: 555-44-2
EINECS: 209-098-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %