Carminic acid 70-90%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Danger
346630010 346630050
ACRO346630010EA 1400 NOK
ACRO346630010 ACRO346630050
Carminic acid 70-90%
Carminic acid
Formel: C₂₂H₂₀O₁₃
Smeltepunkt: 136 °C (dec.)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00167028
CAS-nummer: 1260-17-9
EINECS: 215-023-3
FN: 3147
ADR: 8 III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Red Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥70 %