(4-Nitrophenyl)-α-D-glucopyranoside, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck Millipore Calbiochem
487506-1 487506-5
487506-1EA 1050 NOK
487506-1 487506-5
(4-Nitrophenyl)-α-D-glucopyranoside, Sigma-Aldrich®
(4-Nitrophenyl)-α-D-glucopyranoside
Formel: C₁₂H₁₅NO₈
MDL nummer: MFCD00064088
CAS-nummer: 3767-28-0
EINECS: 223-189-3