Bis(pentamethylcyclopentadienyl)hafnium(IV) dichloride ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
H26912.03EA 1325 NOK
H26912.03 H26912.06
Bis(pentamethylcyclopentadienyl)hafnium(IV) dichloride ≥98%
Bis(pentamethylcyclopentadienyl)hafnium(IV) dichloride
Formel: C₂₀H₃₀Cl₂Hf
MW: 519,86 g/mol
Smeltepunkt: 300 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00058887
CAS-nummer: 85959-83-7