1,3-Diethyl-2-thiobarbituric acid 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 1,3-Diethyl-2-thioxodihydropyrimidine-4,6(1H,5H)-dione
171740500 171740050 171742500
ACRO171740500EA 2025 NOK
ACRO171740500 ACRO171740050 ACRO171742500
1,3-Diethyl-2-thiobarbituric acid 99%
1,3-Diethyl-2-thiobarbituric acid
Formel: C₈H₁₂N₂O₂S
MW: 200,260 g/mol
Smeltepunkt: 106…109 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006676
CAS-nummer: 5217-47-0
EINECS: 226-010-7
FN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 105 to 109 °C
GC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %