(S)-(+)-3-Hydroxytetrahydrofuran 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
304430050 304430250
ACRO304430050EA 1700 NOK
ACRO304430050 ACRO304430250
(S)-(+)-3-Hydroxytetrahydrofuran 99%
(S)-(+)-3-Hydroxytetrahydrofuran
Formel: C₄H₈O₂
Kokepunkt: 80 °C (15 mmHg)
Tetthet: 1,298 g/cm³
Flash punkt: 79 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00064327
CAS-nummer: 86087-23-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4490 to 1.4510 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation +15° to +20° (20°C, 589 nm) (c=2, MeOH)