1,4,7-Triazacyclononane trihydrochloride 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 1,4,7-Triazonane trihydrochloride
294315000 294310025
ACRO294315000EA 1450 NOK
ACRO294315000 ACRO294310025
1,4,7-Triazacyclononane trihydrochloride 97%
1,4,7-Triazacyclononane trihydrochloride
Formel: C₆H₁₈Cl₃N₃
MW: 238,5900 g/mol
Smeltepunkt: 285…290 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00074887
CAS-nummer: 58966-93-1
FN: 3259
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Off-white to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 %