Di-tert-butyl malonate 98%
Leverandør: Thermo Scientific
406620100 406620500
ACRO406620100EA 780 NOK
ACRO406620100 ACRO406620500
Di-tert-butyl malonate 98%
Di-tert-butyl malonate
Formel: C₁₁H₂₀O₄
MW: 216,28 g/mol
Kokepunkt: 110…111 °C (22 mmHg)
Smeltepunkt: –7 °C
Tetthet: 0,966 g/cm³
Flash punkt: 88 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00008810
CAS-nummer: 541-16-2
EINECS: 208-769-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4175 to 1.4195 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %