Tris[2-(2-methoxyethoxy)ethyl]amine 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Tris(2-(2-methoxyethoxy)ethyl)amine, Tris(3,6-dioxaheptyl)amine, Tris(dioxa-3,6-heptyl)amine
124850250 124851000
ACRO124850250EA 725 NOK
ACRO124850250 ACRO124851000
Tris[2-(2-methoxyethoxy)ethyl]amine 95%
Tris[2-(2-methoxyethoxy)ethyl]amine
Formel: C₁₅H₃₃NO₆
MW: 323,43 g/mol
Kokepunkt: 330 °C (760 mmHg)
Tetthet: 1,01 g/cm³
Flash punkt: 162 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00010748
CAS-nummer: 70384-51-9
EINECS: 274-590-5
FN: 2735
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear light yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4466 to 1.4486 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Titration with HClO4 ≥94 %