N-Methyl-1,3-propanediamine 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: N-Methylpropane-1,3-diamine, 3-Methylamino propylamine
155570010 155572500 155570025
ACRO155570010EA 2725 NOK
ACRO155570010 ACRO155572500 ACRO155570025
N-Methyl-1,3-propanediamine 99%
N-Methyl-1,3-propanediamine
Formel: C₄H₁₂N₂
MW: 88,15 g/mol
Kokepunkt: 139…141 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –72 °C
Tetthet: 0,84 g/cm³
Flash punkt: 35 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008209
CAS-nummer: 6291-84-5
EINECS: 228-544-6
FN: 2922
ADR: 8,I
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4458 to 1.4478 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤50 APHA
Titration with HCl ≥98.5 %