4-(4-Nitrophenylazo)resorcinol 90%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
151510250 151511000
ACRO151510250EA 960 NOK
ACRO151510250 ACRO151511000
4-(4-Nitrophenylazo)resorcinol 90%
4-(4-Nitrophenylazo)resorcinol
Formel: C₁₂H₉N₃O₄
MW: 259,22 g/mol
Smeltepunkt: 185 °C (dec.)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007310
CAS-nummer: 74-39-5
EINECS: 200-808-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Orange-red to red Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥88 %
Specific extinction E (1%/1cm) ≥1400 (554 to 559 nm, 1N NaOH)